Få mere at vide
Furathiocarb, TRC
Artikelnummer. 30132836
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132836 100 mg
30041007 5 mg
17969179 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF863780100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65907-30-4
Molekylær formel C18 H26 N2 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 382.47
Synonym CGA 73102, Deltanet, Furathiocarb, Promet, Promet 666SCO, 6-Oxa-3-thia-2,4-diazadecanoic acid, 2,4-dimethyl-5-oxo-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester
IUPAC navn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-[butoxycarbonyl(methyl)amino]sulfanyl-N-methylcarbamate
SMIL CCCCOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furathiocarb
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26N2O5S/c1-6-7-11-23-16(21)19(4)26-20(5)17(22)24-14-10-8-9-13-12-18(2,3)25-15(13)14/h8-10H,6-7,11-12H2,1-5H3
Formel vægt 382.1562
Procent renhed >95%