Få mere at vide
Furaprofen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452448
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16452448 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16452448 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00213
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Furaprofen (R803) is an effective HCV replication inhibitor. Furaprofen (R803) is substantially more potent against genotype 1a and 1b replicons (EC50, ∼30 nM) than against the genotype 2a replicon (EC50, ∼1,000 nM).
Furaprofen (R803) is an effective HCV replication inhibitor. Furaprofen (R803) is substantially more potent against genotype 1a and 1b replicons (EC50, ∼30 nM) than against the genotype 2a replicon (EC50, ∼1,000 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furaprofen
CAS 67700-30-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14O3
Mængde 5 mg
Synonym R803
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (938.83 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C(C1=CC=CC2=C1OC=C2C3=CC=CC=C3)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 266.29
Formel vægt 266.29
Procent renhed 99.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus