missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Furaneol (teknisk grad), TRC

Artikelnummer. 30373763
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373763 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47102010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade)
CAS 3658-77-3
Molekylær formel C6H8O3
Mængde 10 g
Synonym 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade), 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, 2,5-Dimethyl-3-hydroxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran, 2,5-Dimethyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2H-furan-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Alletone, Furaneol, Pineapple Ketone
InChI formel InChI=1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
SMIL CC1OC(=C(O)C1=O)C
IUPAC navn 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3-one
Molekylvægt (g/mol) 128.13
Formel vægt 128.0473
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.