Få mere at vide
Furan, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15861051
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15861051 1 L
15851051 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15861051 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8205941000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-00-9
Tekniske data
Smeltepunkt -86°C
Tæthed 0.94 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00003222
Mængde 1 L
Synonym Furan, Furfuran, Furan
Molekylvægt (g/mol) 68.07