Få mere at vide
Furan-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furan D4 |
| CAS | 6142-90-1 |
| Molekylær formel | C4 2H4 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Furan-2,3,4,5-d4, Furan D4 (7CI,8CI,9CI), Perdeuteriofuran, Tetradeuteriofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1oc([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuteriofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.1 |
| Formel vægt | 72.0513 |