Få mere at vide
Furan-d4, CDN
Artikelnummer. 30321007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30321007 5 g
30309406 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30321007 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND01845G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan D4
CAS 6142-90-1
Molekylær formel C4 2H4 O
Mængde 5 g
Synonym Furan-2,3,4,5-d4, Furan-d4 (7 CI,8 CI,9 CI), Perdeuteriofuran, Tetradeuteriofuran
InChI formel InChI=1 S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMIL [2 H]c1oc([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC navn 2,3,4,5-tetradeuteriofuran
Molekylvægt (g/mol) 72.1
Formel vægt 72.0513 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% Chemical Purity