Få mere at vide
Furan D4 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321421
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30321421 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30321421 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13965010ME1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan D4
CAS 6142-90-1
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylær formel C4 2H4 O
Mængde 1 mL
Synonym Furan-2,3,4,5-d4, Furan-d4 (7CI,8CI,9CI), Perdeuteriofuran, Tetradeuteriofuran
InChI formel InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1oc([2H])c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,5-tetradeuteriofuran
Molekylvægt (g/mol) 72.1
Formel vægt 72.0513 g/mol