Få mere at vide
Furan, 99+%, stabiliseret
Artikelnummer. 10676382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676382 250 mL Glasflaske 250ml
10317940 1 L Glasflaske 1 L
10056393 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10676382 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181112500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.06 DKK
    259.65 DKK / 250ml
    Spare 28.41 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-00-9 , 128-37-0
Molekylær formel C4H4O
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00003222
InChI nøgle YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
IUPAC navn furan
SMIL O1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan
Smeltepunkt -85,6 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9360g/mL
Kogepunkt 31,3 °C
Flammepunkt −35 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0,05% maks. (Furfural) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4197 til 1,4217
Mængde 250 mL
FN nummer 2389
Beilstein 17, 27
Fieser 07,161; 09,227; 10,187; 13,173
Merck Index 15, 4325
Specifik vægtfylde 0.936
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, ether og aceton, hydrolyse i vand
Stabilisator 0,025 til 0,04% BHT
Formel vægt 68.06
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furan, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.