Få mere at vide
Furan, 99%, stik. med ca. 250 ppm BHT
Beskrivelse
Furan har vigtige biologiske egenskaber og farmakologisk aktivitet. Dets joderede lipofile derivat anvendes bredt til behandling af ventrikel- og arteriell flimmer. Dets derivater bruges som hæmmere af biofilmdannelse for flere bakteriearter og har desuden quorum-sensoriske hæmmende aktiviteter. 2-methylfuran og 2,5-dimethylfuran anvendes som lignocellulose biobrændstoffer. Dets harpiks bruges til at stoppe sandproduktionen i underjordiske gaslagringsbrønde. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med aryner for at danne derivater af dihydronaphthalener, som er nyttige mellemprodukter i syntese af andre polycykliske aromatiske forbindelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Furan har en vigtig biologisk egenskab og farmakologisk aktivitet. Dets ioderede lipofile derivat bruges i vid udstrækning til behandling af ventrikulær og arteriel fibrillering. Dets derivater bruges som inhibitorer af biofilmdannelse for flere bakteriearter, samt har kvorum-sansende hæmmende aktiviteter. 2-methylfuran og 2,5-dimethylfuran anvendes som lignocelluloseholdige biobrændstoffer. Dens harpiks bruges til at stoppe sandproduktion i underjordiske gaslagringsbrønde. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med aryner for at give derivater af dihydronaphthalener, som er nyttige mellemprodukter ved syntese af andre polycykliske aromatiske forbindelser.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i almindelige organiske opløsningsmidler, herunder alkohol, ether og acetone.
Noter
Lys-, varme- og luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furan |
| Navn note | stabiliseret med ∼250 ppm BHT |
| Smeltepunkt | -86 °C |
| Tæthed | 0.936 |
| Kogepunkt | 32 °C til 33 °C |
| Flammepunkt | -35 °C |
| Brydningsindeks | 1.422 |
| Mængde | 2.5 L |
| FN nummer | UN2389 |
| Beilstein | 103221 |
| Vis mere |