Få mere at vide
Furan, 99%, stab. with ca 250ppm BHT
Artikelnummer. 11414444
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414444 500 mL 500ml
11404444 100 mL 100ml
11424444 2.5 L 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11414444 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13102.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68.08 g/mol
Furan har en vigtig biologisk egenskab og farmakologisk aktivitet. Dets ioderede lipofile derivat bruges i vid udstrækning til behandling af ventrikulær og arteriel fibrillering. Dets derivater bruges som inhibitorer af biofilmdannelse for flere bakteriearter, samt har kvorum-sansende hæmmende aktiviteter. 2-methylfuran og 2,5-dimethylfuran anvendes som lignocelluloseholdige biobrændstoffer. Dens harpiks bruges til at stoppe sandproduktion i underjordiske gaslagringsbrønde. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med aryner for at give derivater af dihydronaphthalener, som er nyttige mellemprodukter ved syntese af andre polycykliske aromatiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Furan har en vigtig biologisk egenskab og farmakologisk aktivitet. Dets ioderede lipofile derivat bruges i vid udstrækning til behandling af ventrikulær og arteriel fibrillering. Dets derivater bruges som inhibitorer af biofilmdannelse for flere bakteriearter, samt har kvorum-sansende hæmmende aktiviteter. 2-methylfuran og 2,5-dimethylfuran anvendes som lignocelluloseholdige biobrændstoffer. Dens harpiks bruges til at stoppe sandproduktion i underjordiske gaslagringsbrønde. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med aryner for at give derivater af dihydronaphthalener, som er nyttige mellemprodukter ved syntese af andre polycykliske aromatiske forbindelser.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i almindelige organiske opløsningsmidler, herunder alkohol, ether og acetone.
Noter
Lys-, varme- og luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-00-9
Molekylær formel C4H4O
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00003222
InChI nøgle YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
IUPAC navn furan
SMIL O1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan
Navn note stabilized with ≈250ppm BHT
Smeltepunkt -86°C
Tæthed 0.936
Kogepunkt 32°C to 33°C
Flammepunkt −35°C (−31°F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 500 mL
FN nummer UN2389
Beilstein 103221
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,4296
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in common organic solvents,including alcohol,ether and acetone.
Formel vægt 68.08
Procent renhed 99%