Få mere at vide
Furan, 99%, stik. med ca. 250 ppm BHT
Beskrivelse
Furan har en vigtig biologisk egenskab og farmakologisk aktivitet. Dets ioderede lipofile derivat bruges i vid udstrækning til behandling af ventrikulær og arteriel fibrillering. Dets derivater bruges som inhibitorer af biofilmdannelse for flere bakteriearter, samt har kvorum-sansende hæmmende aktiviteter. 2-methylfuran og 2,5-dimethylfuran anvendes som lignocelluloseholdige biobrændstoffer. Dens harpiks bruges til at stoppe sandproduktion i underjordiske gaslagringsbrønde. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med aryner for at give derivater af dihydronaphthalener, som er nyttige mellemprodukter ved syntese af andre polycykliske aromatiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Furan har en vigtig biologisk egenskab og farmakologisk aktivitet. Dets ioderede lipofile derivat bruges i vid udstrækning til behandling af ventrikulær og arteriel fibrillering. Dets derivater bruges som inhibitorer af biofilmdannelse for flere bakteriearter, samt har kvorum-sansende hæmmende aktiviteter. 2-methylfuran og 2,5-dimethylfuran anvendes som lignocelluloseholdige biobrændstoffer. Dens harpiks bruges til at stoppe sandproduktion i underjordiske gaslagringsbrønde. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med aryner for at give derivater af dihydronaphthalener, som er nyttige mellemprodukter ved syntese af andre polycykliske aromatiske forbindelser.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i almindelige organiske opløsningsmidler, herunder alkohol, ether og acetone.
Noter
Lys-, varme- og luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furan |
| Navn note | stabiliseret med ≈250ppm BHT |
| Smeltepunkt | -86 °C |
| Tæthed | 0.936 |
| Kogepunkt | 32 °C til 33 °C |
| Flammepunkt | −35 °C (−31 °F) |
| Brydningsindeks | 1.422 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2389 |
| Beilstein | 103221 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Furan
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Furan