Få mere at vide
Furan-3-sulfonylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620124
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10620124 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10125773 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10620124 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC02103CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 52665-49-3
Molekylær formel C4H3ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 166.575
MDL nummer MFCD08271875
InChI nøgle PCBBEIXTVWWTAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furansulfonyl chloride, furan-3-sulfonylchloride, chloro-3-furylsulfone, 3-furansulfonylchlorid, 3-furansulfonylchloride, 3-furylsulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl furan, 3-furansulfonyl chloride;, 3-furanylsulfonyl chloride, 3-furylsulfonyl chloride;
PubChem CID 22179302
IUPAC navn furan-3-sulfonylchlorid
SMIL C1=COC=C1S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Furan-3-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 166.58
Procent renhed 97%