Få mere at vide
Furan-3-methanol-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furan-3-methanol-d2 |
| CAS | 1216686-59-7 |
| Molekylær formel | C5 2H2 H4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Dideuterio-furan-3-ylmethanol, Furan-3-methanol-d2, 3-Furanmethan-α,α-d2-ol, 3-Hydroxymethylfuran-d2, 3-(Hydroxymethyl)furan-D2 (hydroxymethyl-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2/i3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)c1cocc1 |
| IUPAC navn | dideuterio(furan-3-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.11 |
| Formel vægt | 100.0493 |