Få mere at vide
Furan-3-boronic acid, 97%
Artikelnummer. 10028811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10028811 100 mg Glasflaske 100mg
10734743 500 mg Glasflaske 500mg
10403975 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10028811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359401000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 55552-70-0 | C4H5BO3 | 111.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55552-70-0
Molekylær formel C4H5BO3
Molekylvægt (g/mol) 111.89
MDL nummer MFCD01319007
InChI nøgle CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan-3-boronic acid, 3-furanboronic acid, 3-furylboronic acid, furan-3-yl boronic acid, 3-furanylboronic acid, furan-3-ylboranediol, 3-furan boronic acid, furan-3-yl-3-boronic acid, furan-3-yl-boronic acid, boronic acid, 3-furanyl
PubChem CID 2734358
IUPAC navn furan-3-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=COC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan-3-boronic acid
Smeltepunkt 126°C to 128°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Formel vægt 111.89
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furan-3-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.