Få mere at vide
Furan-3-boronic acid, 97%
Artikelnummer. 11349815
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349815 1 g 1g
11359815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19834.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 55552-70-0 | C4H5BO3 | 111.89 g/mol
Furan-3-boronsyre bruger furan-3-boronsyre som vores koblingspartner i mange reaktioner. En chitosan uricase (UOx)-poly (furan-3-boronsyre)(PFBA)-Pd nanopartikler (PdNPs)/belagte Pd (Pd plade)/multiwalled carbon nanorør (MWCNTs)/Au elektrode blev forberedt til fremstilling af en amperometrisk biosensor og en biobrændstofscelle (BFC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Furan-3-boronsyre bruger furan-3-boronsyre som vores koblingspartner i mange reaktioner. En chitosan uricase (UOx)-poly (furan-3-boronsyre)(PFBA)-Pd nanopartikler (PdNPs)/belagte Pd (Pd plade)/multiwalled carbon nanorør (MWCNTs)/Au elektrode blev forberedt til fremstilling af en amperometrisk biosensor og en biobrændstofscelle (BFC).
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55552-70-0
Molekylær formel C4H5BO3
Molekylvægt (g/mol) 111.89
MDL nummer MFCD01319007
InChI nøgle CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan-3-boronic acid, 3-furanboronic acid, 3-furylboronic acid, furan-3-yl boronic acid, 3-furanylboronic acid, furan-3-ylboranediol, 3-furan boronic acid, furan-3-yl-3-boronic acid, furan-3-yl-boronic acid, boronic acid, 3-furanyl
PubChem CID 2734358
IUPAC navn (furan-3-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=COC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan-3-boronic acid
Smeltepunkt 139°C to 144°C
Mængde 1 g
Beilstein 1635653
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 111.89
Procent renhed 97%