Få mere at vide
Furan-2-ylmethyl-phenethyl-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furan-2-ylmethyl-phenethyl-amine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO/c1-2-5-12(6-3-1)8-9-14-11-13-7-4-10-15-13/h1-7,10,14H,8-9,11H2 |
| Formel vægt | 201.1154 |