Få mere at vide
Furan-2-carbaldehyd (Furfural), Mikromol™
Artikelnummer. 18012300
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18012300 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012300 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0397.020500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Furan-2-karbaldehyd (Furfural)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfural
CAS 98-01-1
Analyt- eller komponentnavne Furfural
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
SMIL O=Cc1occc1
IUPAC navn furan-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 96.08
Mængde 500 mg
Formel vægt 96,0211 g/mol