Få mere at vide
Furan-2-carbaldehyd (Furfural), Mikromol™
Beskrivelse
Furan-2-karbaldehyd (Furfural)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furfural |
| CAS | 98-01-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Furfural |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C5 H4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| SMIL | O=Cc1occc1 |
| IUPAC navn | furan-2-carbaldehyd |
| Vis mere |