Få mere at vide
Furan-2-boronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furan-2-boronic acid |
| CAS | 13331-23-2 |
| Molekylær formel | C4H5BO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H |
| SMIL | OB(O)c1occc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.89 |
| Formel vægt | 112.0332 |