Få mere at vide
Furan-2-boronic acid pinacol ester, 96%
Artikelnummer. 11304985
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304985 1 g 1g
11314985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18366.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374790-93-9 | C10H15BO3 | 194.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374790-93-9
Molekylær formel C10H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 194.04
MDL nummer MFCD02094008
InChI nøgle GWEWQKZABZXLJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furanboronic acid pinacol ester, furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-furan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, furan-2-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-2-furyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 693, pubchem18440
PubChem CID 11356013
IUPAC navn 2-(furan-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan-2-boronic acid pinacol ester
Brydningsindeks 1.472
Mængde 1 g
Beilstein 9045028
Formel vægt 194.04
Procent renhed 98%