Få mere at vide
Furan-2-boronic acid, 97%
Artikelnummer. 11496686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496686 1 g 1g
11406696 5 g 5g
11416696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23842.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13331-23-2 | C4H5BO3 | 111.891 g/mol
Det bruges i Suzuki reaktion til generaliseret vej til syntese afβ -furyl-α ,β -umættede aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i Suzuki reaktion til generaliseret vej til syntese
afβ -furyl-α ,β -umættede aldehyder.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13331-23-2
Molekylær formel C4H5BO3
Molekylvægt (g/mol) 111.891
MDL nummer MFCD00799544
InChI nøgle PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid
PubChem CID 2734357
IUPAC navn furan-2-ylboronsyre
SMIL B(C1=CC=CO1)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan-2-boronic acid
Smeltepunkt ∼120°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 112370
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 111.89
Procent renhed 97%