Få mere at vide
Furan-2-boronic acid, 97%
Artikelnummer. 10222802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10222802 1 g Glasflaske 1g
10015763 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10222802 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359390010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13331-23-2 | C4H5BO3 | 111.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13331-23-2
Molekylær formel C4H5BO3
Molekylvægt (g/mol) 111.89
MDL nummer MFCD00799544
InChI nøgle PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid
PubChem CID 2734357
IUPAC navn furan-2-ylboronsyre
SMIL B(C1=CC=CO1)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan-2-boronic acid
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 111.89
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furan-2-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.