Få mere at vide
Furan-2,5-dicarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11462120
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462120 5 g 5g
11452120 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28718.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3238-40-2 | C6H4O5 | 156,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3238-40-2
Molekylær formel C6H4O5
Molekylvægt (g/mol) 156.09
MDL nummer MFCD00016582
InChI nøgle CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-furandicarboxylic acid, dehydromucic acid, furan-2,5-dicarbonsaeure, 2,5-furandicarboxylicacid, 2,5-furandicarboxylate, furane-alpha,alpha'-dicarboxylic acid, furan 2,5-dicarboxylic acid, furan-2,5-dicarboxylate, furane-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid, 2,5 furan dicarboxylic acid
PubChem CID 76720
ChEBI CHEBI:84212
IUPAC navn furan-2,5-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan-2,5-dicarboxylic acid
Smeltepunkt >310 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 156.09
Procent renhed 98%