Få mere at vide
Furan-2,5-dicarbohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30405876
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405876 500 mg
30395448 50 mg
30399438 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF840295500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26095-97-6
Molekylær formel C6H8N4O3
Molekylvægt (g/mol) 184.15
IUPAC navn furan-2,5-dicarbohydrazid
SMIL NNC(=O)c1oc(cc1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan-2,5-dicarbohydrazide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N4O3/c7-9-5(11)3-1-2-4(13-3)6(12)10-8/h1-2H,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
Formel vægt 184.0596