Få mere at vide
Furan 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313851
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313851 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313851 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13965000ME1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan
CAS 110-00-9
Analyt- eller komponentnavne Furan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
SMIL o1cccc1
IUPAC navn Furan
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 68.07
Mængde 1 ml
Formel vægt 68,0262 g/mol