missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Furamidine dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18793008
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18793008 5 mg
18734099 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18793008 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5202/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective PRMT1 inhibitor

Furamidine dihydrochloride is a selective protein arginine methyltransferase 1 (PRMT1) inhibitor (IC50 = 9.4 μM). Exhibits selectivity over PRMT5, PRMT6 and CARM1 (IC50 values are 166, 283 and >400 μM respectively). Inhibits cell proliferation in leukemia cell lines. Cell-permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-(2,5-Furandiyl)bis-benzenecarboximidamide dihydrochloride
CAS 55368-40-6
Analyseprocentområde >98%
Mængde 5 mg
Molekylær formel C18H16N4O.2HCl
Formel vægt Observed MW: 377.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.