Få mere at vide
Furamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diloxanide Furoate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3 |
| Formel vægt | 327.0065 |