Få mere at vide
Furametpyr 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319494
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319494 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319494 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13964000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furametpyr
CAS 123572-88-3
Analyt- eller komponentnavne Furametpyr
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 Cl N3 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C17H20ClN3O2/c1-9-13(15(18)21(5)20-9)16(22)19-12-8-6-7-11-14(12)10(2)23-17(11,3)4/h6-8,10H,1-5H3,(H,19,22)
SMIL CC1OC(C)(C)c2cccc(NC(=O)c3c(C)nn(C)c3Cl)c12
IUPAC navn 5-chloro-1,3-dimethyl-N-(1,1,3-trimethyl-3H-2-benzofuran-4-yl)pyrazole-4-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 333.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 333.1244 g/mol