Få mere at vide
Furametpyr 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furametpyr |
| CAS | 123572-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Furametpyr |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H20 Cl N3 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20ClN3O2/c1-9-13(15(18)21(5)20-9)16(22)19-12-8-6-7-11-14(12)10(2)23-17(11,3)4/h6-8,10H,1-5H3,(H,19,22) |
| SMIL | CC1OC(C)(C)c2cccc(NC(=O)c3c(C)nn(C)c3Cl)c12 |
| IUPAC navn | 5-chloro-1,3-dimethyl-N-(1,1,3-trimethyl-3H-2-benzofuran-4-yl)pyrazole-4-carboxamide |
| Vis mere |