Få mere at vide
Furaltadone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furaltadone hydrochloride |
| CAS | 3759-92-0 |
| Molekylær formel | C13 H16 N4 O6 . Cl H |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 5-(4-morpholinylmethyl)-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, hydrochloride (1:1), 2-Oxazolidinone, 5-(4-morpholinylmethyl)-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, monohydrochloride (9CI), 2-Oxazolidinone, 5-(morpholinomethyl)-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 2-Oxazolidinone, 5-morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-, hydrochloride (6CI), Furaltadone hydrochloride, NF 269, NF-902 hydrochloride, NSC 53270 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4O6.ClH/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15;/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2;1H |
| SMIL | Cl.[O-][N+](=O)c1oc(C=NN2CC(CN3CCOCC3)OC2=O)cc1 |
| IUPAC navn | 5-(morpholin-4-ylmethyl)-3-[(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.75 |
| Formel vægt | 360.0837 |