Få mere at vide
Furaltadone hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418646
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1148
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Furaltadone hydrochloride, a nitrofuran drug, has the potential for the study in infections of chickens with salmonella enteritidis. Furaltadone is inhibitory and bactericidal in vitro for staphylococci .
Furaltadone hydrochloride, a nitrofuran drug, has the potential for the study in infections of chickens with salmonella enteritidis. Furaltadone is inhibitory and bactericidal in vitro for staphylococci .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furaltadone hydrochloride
CAS 3759-92-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H17ClN4O6
Mængde 100 mg
Synonym Altafur hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (46.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1OC(CN2CCOCC2)CN1/N=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)O3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 360.75
Formel vægt 360.75
Procent renhed 98.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation