missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Furaltadone-d5, TRC

Artikelnummer. 30397500
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397500 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30397500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF863403100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Furaltadone-d5
CAS 1015855-64-7
Molekylær formel C13 D5 H11 N4 O6
Mængde 100 mg
Synonym 5-(4-Morpholinylmethyl-d2)-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone-4,4,5-d3
InChI formel InChI=1S/C13H16N4O6/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/b14-7+/i8D2,9D2,11D
SMIL [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(\N=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])C2([2H])[2H]
IUPAC navn 4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio(morpholin-4-yl)methyl]-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 329.32
Formel vægt 329.138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.