Få mere at vide
Furagin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451979
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16451979 1 g
16400668 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451979 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY77036
MedChemExpress Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furagin
Fysisk form Solid
CAS 1672-88-4
Farve Yellow
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H8N4O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Furazidine Furazidin
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (94.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1NC(CN1/N=C/C=C/C2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 264.19
Formel vægt 264.19
Procent renhed 98.6%