Få mere at vide
Furafylline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furafylline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4O3/c1-7-13-9-10(14-7)16(6-8-4-3-5-19-8)12(18)15(2)11(9)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 260.0909 |
| Procent renhed | >95% |