Få mere at vide
Furafylline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411079
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16411079 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16411079 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107204
MedChemExpress Furafylline is a potent and selective inhibitor of human cytochrome P450IA2 with an IC50 of 0.07 μM.
Furafylline is a potent and selective inhibitor of human cytochrome P450IA2 with an IC50 of 0.07 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furafylline
Fysisk form Solid
CAS 80288-49-9
Farve Light Yellow
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H12N4O3
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (48.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C2=C(N=C(C)N2)C(N1C)=O)CC3=CC=CO3
Molekylvægt (g/mol) 260.25
Formel vægt 260.25
Procent renhed 99.7%