Få mere at vide
Invitrogen™ Fura-2, Pentakaliumsalt, celleimpermeant
Beskrivelse
Fura-2, pentakaliumsalt, er en intracellulær calciumindikator, der er ratiometrisk og UV-lys-excitabel.
Fura-2, pentakaliumsalt, er en intracellulær calciumindikator, der er ratiometrisk og UV-lys-excitabel. Denne vandopløselige saltform er nyttig til intracellulær belastning ved mikroinjektion, infusion fra patchpipette eller optagelse induceret af vores Influx pinocytiske cellebelastningsreagens (Cat. Nr. I14402).
Fura-2, pentakaliumsalt er en intracellulær calciumindikator, der er ratiometrisk og UV-lys-exciterbar. Denne vandopløselige saltform er nyttig til intracellulær belastning ved mikroinjektion, infusion fra plasterpipette eller optagelse induceret af vores Influx pinocytic cell-loading reagens (kat. nr. I14402).
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 60 to 100% |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Oversigt | Fura-2 Pentapotassium Salt, 1mg, Yellow, Solid, 831.99 Molecular Weight, C29H22K5N3O14 Molecular Formula, Fluorescent Detection, Cell-imPermanent, –5 to –30°C Storage, ≥95% at 254nm HPLC Purity, Use with Fluorescence Microscope |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Calciumindikator, Proliferation and Function, Cellular Imaging, Target and Lead Identification and Validation |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Fura-2 |
| Farvetype | Fura-2 |
| Excitationsbølgelængdeområde | 330 to 345 nm |
| Format | Solid |
| Vedi altri risultati |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.