Få mere at vide
FURA 2-AM, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
En calciumindikator; derivat af Fura-2 brugt til at indlæse chelatoren i celler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- En calciumindikator; derivat af Fura-2 brugt til at indlæse chelatoren i celler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FURA 2-AM |
| CAS | 108964-32-5 |
| Molekylær formel | C44H47N3O24 |
| MDL nummer | MFCD00036976 |
| Beilstein | 8183748 |
| Synonym | Fura-2 pentakis(acetoxymethyl) ester |
| InChI nøgle | VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=CC(=C(C=C1)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOC2=C(C=C3C(=C2)C=C(O3)C4=NC=C(O4)C(=O)OCOC(=O)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C |
| IUPAC navn | acetyloxymethyl-2-[6-[bis[2-(acetyloxymethoxy)-2-oxoethyl]amino]-5-[2-[2-[bis[2-(acetyloxymethoxy)-2-oxoethyl]amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]-1-benzofuran-2-yl]-1,3-oxazol-5-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 1001.857 |
| Vis mere |