Få mere at vide
Molecular Probes™ Fura-2, AM, cellegennemtrængende
Artikelnummer. p-7075916
Mængde:
1 mg
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
1mg
Artikelnummer. 11524766
Brand: Molecular Probes™ F1221
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fura-2, AM, cellegennemtrængende
Fura-2, AM er en intracellulær calciumindikator med høj affinitet, der er ratiometrisk og exciterbar med UV-—lys. Denne acetoxymethyl (AM) esterform er nyttig til ikke-invasiv intracellulær belastning og er også tilgængelig i en DMSO-opløsning. Celleimpermeante pentakalium- og pentanatriumsaltformer af farvestoffet er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed, spredning og cellulær billeddannelse
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype Calcium indikator
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
Mængde 20 x 50 μg