Få mere at vide
Molecular Probes™ Fura-2, AM, cellegennemtrængende
Artikelnummer. 11524766
Skift visning
Mængde:
1 mg
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11524766 20 x 50 μg 1000µg
10308392 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11524766 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. F1221
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fura-2, AM, cellegennemtrængende
Fura-2, AM er en højaffinitet, intracellulær calciumindikator, der er ratiometrisk og UV-lys-exciterbar—. Denne acetoxymethyl (AM) esterform er nyttig til ikke-invasiv intracellulær belastning og findes også i 1 mg mængder (F-1201) og i en DMSO-opløsning (F-1225). Celleimpermeant pentakalium (F-1200) og pentasodium (F-6799) saltformer af farvestoffet er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Calciumindikator
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype Calciumindikator
Farvetype Fura-2
Excitationsbølgelængdeområde 330 to 345 nm
Mængde 20 x 50 μg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Emissionsbølgelængdeområde 495 to 510 nm
Excitationsbølgelængde 335 nm
Emissionsbølgelængde 505 nm
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.