Få mere at vide
Molecular Probes™ Fura-2, AM, cellegennemtrængende
Artikelnummer. 10308392
Skift visning
Mængde:
1 mg
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10308392 1 mg 1mg
11524766 20 x 50 μg 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10308392 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. F1201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Fura-2, AM, cellegennemtrængende
Fura-2, AM er en intracellulær calciumindikator med høj affinitet, der er ratiometrisk og exciterbar med UV-—lys. Denne acetoxymethyl (AM) esterform er nyttig til ikke-invasiv intracellulær belastning og er også tilgængelig i en DMSO-opløsning. Celleimpermeante pentakalium- og pentanatriumsaltformer af farvestoffet er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed, spredning og cellulær billeddannelse
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype Calcium indikator
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret