Få mere at vide
Invitrogen™ Fura-2, AM, cellegennemtrængende (1 mM opløsning i vandfri DMSO)
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Fura-2, AM er en intracellulær calciumindikator med høj affinitet, der er ratiometrisk og exciterbar med UV-–lys. Denne acetoxymethyl (AM) esterform er nyttig til ikke-invasiv intracellulær belastning og er også tilgængelig i 1 mg mængder (kat. nr. F-1201) og i speciel emballage (F-1221). Celle-impermeant pentakalium (F-1200) og pentanatrium (F-6799) saltformer af farvestoffet er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fura-2 AM, 1mL, Yellow, Liquid, 1001.86 Molecular Weight, C44H47N3O24 Molecular Formula, 189°C Boiling Point, 18.4°C Melting Point, 94°C Flash Point, Fluorescent Detection, –5 to –30°C Storage, Use with Fluorescence Microscope |
| Koncentration | Dimethylsulfoxide - 60 to 100%, 1 mM |
| Format | Liquid |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Til brug med (applikation) | For cell viability, proliferation and function, cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation, Cellelevedygtighed og spredning |
| Mængde | 1 ml |
| Produkttype | Fura-2 AM |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, For fluorescence microscope |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Vis mere |