Få mere at vide
MedChemExpress Fura-2 AM
Artikelnummer. 16440939
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16440939 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16440939 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101897
MedChemExpress Fura-2 AM is a high affinity, intracellular, UV light-excitable and ratiometric fluorescent Ca2+ indicator.
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Molekylvægt (g/mol) 1001.85 g/mol
CAS 108964-32-5
Synonym Fura-2 Acetoxymethyl ester