Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Tragte med NS kegle
Diameter (metrisk) Øverst:
45 mm
55 mm
70 mm
Beskrivelse
- Solid tilsætningstragt med vinkel på 60°
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Med NS-kegle, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 45 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Tilføjelsestragt (fast stof) |