Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Tragte med NS kegle
Artikelnummer. 10579971
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
45 mm
55 mm
70 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst
10579971 70 mm
10386161 45 mm
10717331 55 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10579971 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05321003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og nem blanding, hældning og opbevaring af kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Tragte med NS Cone er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Solid tilsætningstragt med vinkel på 60°
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Med NS-kegle, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 70 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Tilføjelsestragt (fast stof)