Beskrivelse
- Adapter til tragt, mekanisk niveaukontrol, cylinder dobbeltgevind R2 BSP/G2 (m)+ BCS 56x4 (m)
- Gevind på toppen: GL45 (m)
- Gevind i bunden: R2 BSP/G2 (m)+ BCS 56x4 (m)
- Fremstillet af højkvalitets plastik til holdbar og langvarig brug
- Adaptere kan kombineres med alle GL45 sikkerhedstragte i serierne 'ARNOLD' og 'MARCO'
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 L |
| Lukketype | R2 BSP/G2 (m) og BCS 56 x 4 (m) til GL45 (m) |
| Kapacitet (engelsk) | 52,8 gal. |
| Farve | Grå |
| Inkluderer | ARNOLD Tragtadapter, Mekanisk niveaukontrol |
| Til brug med (udstyr) | SCAT ARNOLD Tragt |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Niveaukontrol |