Description
- Sikkerhedstragte baseret på SCAT™ 'ARNOLD' tragtserie
- Brugsklare sæt bestående af sikkerhedstragte og tøndeadaptere
- Fremstillet af højkvalitets plastik til holdbar og langvarig brug
- Adaptere kan kombineres med alle GL45 sikkerhedstragte i serierne 'ARNOLD' og 'MARCO'
- Fås til alle almindelige trådtyper og størrelser
- Fås også i elektrisk ledende materiale til farlige områder
Specifications
Specifications
| Lukkestørrelse | R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m) |
| Farve | Blå, Hvid |
| Inkluderer | Låg, stænkskærm, 2 aftagelige sigter, adapter, mekanisk niveaukontrol |
| Til brug med (udstyr) | SCAT ARNOLD Tragt |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 200 mm (tragt) |
| Materiale | HDPE |
| Produkttype | Sikkerhedstragt |