Få mere at vide
SCAT™ Tragt med låg til tønder ARNOLD
Artikelnummer. 17838733 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Artikelnummer. Lukkestørrelse
17838733 R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
1 options
Artikelnummer. 17838733 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 317631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 DKK
    1393.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.25 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Robust SCAT™ 'ARNOLD' Sikkerhedstragte med adaptere og mekaniske niveaukontroller til brug på forskellige tromler med forskellige gevindtyper. Fås også i elektrisk dissipative varianter til sikker bortskaffelse af eksplosivt flydende affald.
  • Sikkerhedstragte baseret på SCAT™ 'ARNOLD' tragtserie
  • Brugsklare sæt bestående af sikkerhedstragte og tøndeadaptere
  • Fremstillet af højkvalitets plastik til holdbar og langvarig brug
  • Adaptere kan kombineres med alle GL45 sikkerhedstragte i serierne 'ARNOLD' og 'MARCO'
  • Fås til alle almindelige trådtyper og størrelser
  • Fås også i elektrisk ledende materiale til farlige områder
Tekniske data
Lukkestørrelse R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Farve Sort
Inkluderer Låg, sprøjteskærm, aftagelig sigte, jordkabel
Til brug med (udstyr) SCAT ARNOLD Tragt
Diameter (metrisk) Indvendig 200 mm (tragt)
Materiale HDPE-EC
Produkttype Sikkerhedstragt