Få mere at vide
Bochem™ Tragter
Diameter (metrisk) stilk:
17/13 mm
20 mm
Højde (metrisk):
115 mm
135 mm
Beskrivelse
- Speciel tragt
- Til pulver
- Lige rør
- Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) stilk | 17/13 mm |
| Materiale | Stål |
| Højde (metrisk) | 115 mm |