Learn More
Bochem™ Tragter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) stilk:
17/13 mm
20 mm
Højde (metrisk):
115 mm
135 mm
Description
- Speciel tragt
- Til pulver
- Lige rør
- Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) stilk | 20 mm |
| Materiale | Stål |
| Højde (metrisk) | 135 mm |