Få mere at vide
Udskiftningsdele til tragtstativ
Artikelnummer. p-8009996
Til brug med (udstyr):
Reservedel til STA-200-061L
Reservedel til STA-200-071Y
Dimensioner (L x B):
205 x 110 mm
290 x 110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12976796
Brand: S Murray SAMCO L327/72
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hårdttræ
Tekniske data
Inkluderer Med plastskrue og gummifødder på bunden
Produkttype Tragtstativ
Holder Dobbelt
Materiale Hårdttræ
Til brug med (udstyr) Reservedel til STA-200-071Y
Størrelse 290 x 110 mm
Dimensioner (L x B) 290 x 110 mm
Længde (metrisk) 460 mm