Få mere at vide
Udskiftningsdele til tragtstativ
Artikelnummer. 12976796
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Reservedel til STA-200-061L
Reservedel til STA-200-071Y
Dimensioner (L x B):
205 x 110 mm
290 x 110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12976796 Reservedel til STA-200-071Y 290 x 110 mm Hver
12966796 Reservedel til STA-200-061L 205 x 110 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12976796 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. L327/72
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 DKK
    108.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.36 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Hårdttræ
Tekniske data
Holder Dobbelt
Materiale Hårdttræ
Til brug med (udstyr) Reservedel til STA-200-071Y
Størrelse 290 x 110 mm
Dimensioner (L x B) 290 x 110 mm
Længde (metrisk) 460 mm
Inkluderer Med plastskrue og gummifødder på bunden
Produkttype Tragtstativ