Få mere at vide
Tragtstativ
Artikelnummer. 12936796
Skift visning
Stillinger:
2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
12936796 2 Hver
1 options
Artikelnummer. 12936796 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. L327/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 DKK
    281.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.53 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Hårdttræ, med udskiftelige komponenter
Hårdttræ, med udskiftelige komponenter. Dobbelt base er 290 mm x 110 mm. Stængerne er 460 mm x 16 mm (dia). Slidset; monteret med plastskrue og gummifødder på bunden.
Tekniske data
Holder Dobbelt
Materiale Hårdttræ
Stillinger 2
Størrelse 290 x 110 mm
Dimensioner (L x B) 290 x 110mm
Længde (metrisk) 460 mm
Inkluderer Med plastskrue og gummifødder på bunden
Produkttype Tragtstativ